Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% acido cloridrico (da IrCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
35751.AD
35751.AE
35751.AP
35751.ADEA
105
EUR
35751.AD
35751.AE
35751.AP
Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% acido cloridrico (da IrCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di iridio
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificazioni: Tracciabile NIST