Stampa…
Iridium standard solution, 10000 mg/L Ir in 20% acido cloridrico (da IrCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
35752.AD 35752.AE 35752.AP
35752.ADEA 383 EUR
35752.AD 35752.AE 35752.AP
Iridium standard solution, 10000 mg/L Ir in 20% acido cloridrico (da IrCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di iridio
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificazioni: Tracciabile NIST