Stampa…
Holmium standard solution, 1000 mg/L Ho in 5% acido nitrico (da Ho₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88070.AE 88070.AP
88070.AEEA 48.6 EUR
88070.AE 88070.AP
Holmium standard solution, 1000 mg/L Ho in 5% acido nitrico (da Ho₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di olmio
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Certificazioni: Tracciabile NIST