Stampa…
Europium standard solution, 1000 mg/L Eu in 5% acido nitrico (da Eu₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88064.AE 88064.AP
88064.AEEA 52 EUR
88064.AE 88064.AP
Europium standard solution, 1000 mg/L Eu in 5% acido nitrico (da Eu₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di europio
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificazioni: Tracciabile NIST