Europium standard solution, 1000 mg/L Eu in 5% acido nitrico (da Eu₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
35753.AD
35753.AE
35753.AP
35753.ADEA
61.4
EUR
35753.AD
35753.AE
35753.AP
Europium standard solution, 1000 mg/L Eu in 5% acido nitrico (da Eu₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di europio
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificazioni: Tracciabile NIST