Europium standard solution, 10000 mg/L Eu in 5% acido nitrico (da Eu₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
35761.AD
35761.AE
35761.AP
35761.ADEA
93.4
EUR
35761.AD
35761.AE
35761.AP
Europium standard solution, 10000 mg/L Eu in 5% acido nitrico (da Eu₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di europio
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificazioni: Traceable to NIST