Stampa…
Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% acido nitrico (da Er₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88063.AE 88063.AP
88063.AEEA 44.4 EUR
88063.AE 88063.AP
Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% acido nitrico (da Er₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di erbio
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certificazioni: Tracciabile NIST