Stampa…
Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% acido nitrico (da Er₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13877.AD 13877.AE
13877.ADEA 67 EUR
13877.AD 13877.AE
Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% acido nitrico (da Er₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di erbio
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certificazioni: Tracciabile NIST