Stampa…
Erbium standard solution, 10000 mg/L Er in 5% acido nitrico (da Er₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14409.AD 14409.AE 14409.AP
14409.ADEA 102 EUR
14409.AD 14409.AE 14409.AP
Erbium standard solution, 10000 mg/L Er in 5% acido nitrico (da Er₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di erbio
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certificazioni: Tracciabile NIST
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00010987