Calcio 1000 mg/L Ca in 5% acido nitrico (from CaCO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
13852.AD
13852.AE
13852.AP
13852.ADEA
49.5
EUR
13852.AD
13852.AE
13852.AP
Calcio 1000 mg/L Ca in 5% acido nitrico (from CaCO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di calcio
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificazioni: Tracciabile NIST