Calcio 10000 mg/L Ca in 5% acido nitrico (from CaCO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificazioni: Tracciabile NIST