Stampa…
2-(2-Naphthoxy)ethanol 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Naphthalen-2-yloxy)ethanol, 2-(2-Naphthyloxy)ethanol, Anavenol
A11636.06 A11636.14 A11636.22
A11636.06EA 65 EUR
A11636.06 A11636.14 A11636.22
2-(2-Naphthoxy)ethanol 98+%
2-(2-Naphthoxy)ethanol
Purity: 98+% CAS No.: 93-20-9 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 2086973 Merck Reference: 14,6413 MDL No.: MFCD00016809
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016809
CAS Number: 93-20-9
EINECS: 202-228-8
Merck Index: 14,6413