Diethyl propylmalonate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 2163-48-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 91°(197°F)
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 221-222°
MDL No.: MFCD00009168
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 221…222 °C Densità: 0,987 Flash Pt: 91 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009168 CAS Number: 2163-48-6 EINECS: 218-492-2 |