Diethyl methylmalonate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Diethyl 2-methylmalonate
Purity: 99%
CAS No.: 609-08-5
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 637028
MDL No.: MFCD00009162
Formula:
C₈H₁₄O₄ Peso molecolare: 174,2 g/mol Punto di ebollizione: 198…199 °C Densità: 1,02 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009162 CAS Number: 609-08-5 EINECS: 210-175-7 |