Diethyl allylmalonate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2049-80-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1709466
MDL No.: MFCD00009155
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 222…223 °C Densità: 1,016 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009155 CAS Number: 2049-80-1 EINECS: 218-072-9 |