Cadmium perchlorate hexahydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 10326-28-0
Molecular Formula: Cd(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 419.39 (311.30anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015992
Formula:
CdCl₂O₈·6H₂O Peso molecolare: 419.4 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150202 CAS Number: 10326-28-0 UN: 1481 ADR: 5.1 II |