Zirconio 1000 mg/L Zr in 5% acido cloridrico (da ZrOCl₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certificazioni: Tracciabile NIST