Stampa…
Zirconio 10.000 mg/L Zr in 5% acido cloridrico (da ZrOCl₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14386.AP 14386.AE 14386.AD
14386.APEA 436 EUR
14386.AP 14386.AE 14386.AD
Zirconio 10.000 mg/L Zr in 5% acido cloridrico (da ZrOCl₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di zirconio
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certificazioni: Tracciabile NIST