Zinco 1000 mg/L Zn in 5% acido nitrico (da Zn) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88118.AE
88118.AP
88118.AEEA
36.4
EUR
88118.AE
88118.AP
Zinco 1000 mg/L Zn in 5% acido nitrico (da Zn) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di zinco
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificazioni: Tracciabile NIST