Stampa…
Zinco 1000 mg/L Zn in 5% acido nitrico (da Zn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13835.AD 13835.AE 13835.AP
13835.ADEA 52.9 EUR
13835.AD 13835.AE 13835.AP
Zinco 1000 mg/L Zn in 5% acido nitrico (da Zn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di zinco
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificazioni: Tracciabile NIST