Stampa…
Zinco 10000 mg/L Zn in 5% acido nitrico (da Zn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14404.AD 14404.AE 14404.AP
14404.ADEA 93 EUR
14404.AD 14404.AE 14404.AP
Zinco 10000 mg/L Zn in 5% acido nitrico (da Zn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di zinco
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificazioni: Tracciabile NIST