Vanadio 1000 mg/L V in 5% acido nitrico (da V₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88116.AE
88116.AP
88116.AEEA
46.9
EUR
88116.AE
88116.AP
Vanadio 1000 mg/L V in 5% acido nitrico (da V₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di vanadio
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certificazioni: Tracciabile NIST