Vanadio 1000 mg/L V in 5% acido nitrico (da V₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certificazioni: Tracciabile NIST