Stampa…
Vanadio 10000 mg/L V in 5% acido nitrico (da V₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14385.AD 14385.AE 14385.AP
14385.ADEA 102 EUR
14385.AD 14385.AE 14385.AP
Vanadio 10000 mg/L V in 5% acido nitrico (da V₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di vanadio
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certificazioni: Tracciabile NIST