Stronzio 1000 mg/L Sr in 5% acido nitrico (da Sr(NO₃)₂) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificazioni: Tracciabile NIST