Stampa…
Stronzio 1000 mg/L Sr in 5% acido nitrico (da Sr(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13874.AD 13874.AE 13874.AP
13874.ADEA 54.3 EUR
13874.AD 13874.AE 13874.AP
Stronzio 1000 mg/L Sr in 5% acido nitrico (da Sr(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di stronzio
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificazioni: Tracciabile NIST