Stronzio 10000 mg/L Sr in 5% acido nitrico (da Sr(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14382.AD
14382.AE
14382.AP
14382.ADEA
101
EUR
14382.AD
14382.AE
14382.AP
Stronzio 10000 mg/L Sr in 5% acido nitrico (da Sr(NO₃)₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di stronzio
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificazioni: Tracciabile NIST