Samario soluzione standard, 1000 mg/l Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88092.AE
88092.AP
88092.AEEA
48.7
EUR
88092.AE
88092.AP
Samario soluzione standard, 1000 mg/l Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di samario
Molecular Formula: Sm in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificazioni: Tracciabile NIST