Samario soluzione standard, 1000 mg/L Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13854.AD
13854.AE
13854.ADEA
70.2
EUR
13854.AD
13854.AE
Samario soluzione standard, 1000 mg/L Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di samario
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificazioni: Tracciabile NIST