Samario soluzione standard, 10000 mg/L Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14417.AE
14417.AD
14417.AP
14417.AEEA
144
EUR
14417.AE
14417.AD
14417.AP
Samario soluzione standard, 10000 mg/L Sm in 5% acido nitrico (da Sm₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di samario
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificazioni: Tracciabile NIST