Rutenio soluzione standard, 1000 mg/L Ru in 20% acido cloridrico (da RuCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certificazioni: Tracciabile NIST