Stampa…
Rutenio soluzione standard, 10000 mg/L Ru in 20% acido cloridrico (da RuCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35773.AD 35773.AE 35773.AP
35773.ADEA 328 EUR
35773.AD 35773.AE 35773.AP
Rutenio soluzione standard, 10000 mg/L Ru in 20% acido cloridrico (da RuCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rutenio
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certificazioni: Tracciabile NIST