Stampa…
Mercurio 1000 mg/L Hg in 5% acido nitrico (da Hg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
13865.AE 13865.AD
13865.AEEA 72.2 EUR
13865.AE 13865.AD
Mercurio 1000 mg/L Hg in 5% acido nitrico (da Hg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di mercurio
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificazioni: Tracciabile NIST