Mercurio 10000 mg/L Hg in 5% acido nitrico (da Hg) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificazioni: Tracciabile NIST