Stampa…
Praseodimio 10000 mg/L Pr in 5% acido nitrico (da Pr₆O₁₁) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14433.AD 14433.AE 14433.AP
14433.ADEA 123 EUR
14433.AD 14433.AE 14433.AP
Praseodimio 10000 mg/L Pr in 5% acido nitrico (da Pr₆O₁₁) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di praseodimio
Molecular Formula: Pr₆O₁₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certificazioni: Tracciabile NIST