Palladio soluzione standard, 1000 mg/L Pd in 20% acido cloridrico (da Pd) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certificazioni: Tracciabile NIST