Palladio soluzione standard, 1000 mg/L Pd in 20% acido cloridrico (da Pd) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
13833.AD
13833.AE
13833.AP
13833.ADEA
110
EUR
13833.AD
13833.AE
13833.AP
Palladio soluzione standard, 1000 mg/L Pd in 20% acido cloridrico (da Pd) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di palladio
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certificazioni: Tracciabile NIST