Stampa…
Palladio soluzione standard, 10000 mg/L Pd in 20% acido cloridrico (da Pd) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14432.AD 14432.AE 14432.AP
14432.ADEA 309 EUR
14432.AD 14432.AE 14432.AP
Palladio soluzione standard, 10000 mg/L Pd in 20% acido cloridrico (da Pd) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di palladio
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certificazioni: Tracciabile NIST