Stampa…
Nichel 1000 mg/L Ni in 5% acido nitrico (da Ni) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88082.AE 88082.AP
88082.AEEA 40 EUR
88082.AE 88082.AP
Nichel 1000 mg/L Ni in 5% acido nitrico (da Ni) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di nickel
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certificazioni: Tracciabile NIST