Nichel 1000 mg/L Ni in 5% acido nitrico (da Ni) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certificazioni: Tracciabile NIST