Stampa…
Nichel 10000 mg/L Ni in 5% acido nitrico (da Ni) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14414.AD 14414.AE 14414.AP
14414.ADEA 90.5 EUR
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Nichel 10000 mg/L Ni in 5% acido nitrico (da Ni) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di nickel
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certificazioni: Tracciabile NIST