Stampa…
Sodio 10000 mg/L Na in 5% acido nitrico (da Na₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14400.ADEA 94.6 EUR
14400.AD 14400.AE
Sodio 10000 mg/L Na in 5% acido nitrico (da Na₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di sodio
Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307
Certificazioni: Tracciabile NIST