Stampa…
Molibdeno soluzione standard, 1000 mg/L Mo in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38719.ADEA 68.1 EUR
38719.AD 38719.AE
Molibdeno soluzione standard, 1000 mg/L Mo in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di molibdeno
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certificazioni: Traceable to NIST