Stampa…
Litio 1000 mg/L Li in 5% acido nitrico (da Li₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13821.AD 13821.AE 13821.AP
13821.ADEA 53.5 EUR
13821.AD 13821.AE 13821.AP
Litio 1000 mg/L Li in 5% acido nitrico (da Li₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di litio
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificazioni: Tracciabile NIST