Stampa…
Litio 10000 mg/L Li in 5% acido nitrico (da Li₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 127 EUR
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Litio 10000 mg/L Li in 5% acido nitrico (da Li₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di litio
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certificazioni: Tracciabile NIST