Stampa…
Indio 1000 mg/L In in 5% acido nitrico (da In) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88071.AE 88071.AP
88071.AEEA 49.8 EUR
88071.AE 88071.AP
Indio 1000 mg/L In in 5% acido nitrico (da In) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di indio
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certificazioni: Tracciabile NIST