Stampa…
Indio 1000 mg/L In in 5% acido nitrico (da In) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13846.AD 13846.AE 13846.AP
13846.ADEA 73.5 EUR
13846.AD 13846.AE 13846.AP
Indio 1000 mg/L In in 5% acido nitrico (da In) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di indio
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certificazioni: Tracciabile NIST