Indio 10000 mg/L In in 5% acido nitrico (da In) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Traceable to NIST
Certificazioni: Tracciabile NIST