Stampa…
Oro soluzione, 1000 mg/L Au in 20% acido cloridrico (da Au) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88068.AP 88068.AE
88068.APEA 238 EUR
88068.AP 88068.AE
Oro soluzione, 1000 mg/L Au in 20% acido cloridrico (da Au) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di oro
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificazioni: Tracciabile NIST