Stampa…
Oro soluzione, 1000 mg/L Au in 20% acido cloridrico (da Au) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13881.AE 13881.AD 13881.AP
13881.AEEA 177 EUR
13881.AE 13881.AD 13881.AP
Oro soluzione, 1000 mg/L Au in 20% acido cloridrico (da Au) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di oro
Molecular Formula: Au in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00003436
Certificazioni: Tracciabile NIST